Documenti fondamentali
712280
Sigma-Aldrich
(R)-Tetrahydro-3-furoic acid
≥97.0%
Sinonimo/i:
(R)-Tetrahydro-3-furancarboxylic acid
Scegli un formato
500 MG
CHF 521.00
CHF 521.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 MG
CHF 521.00
About This Item
Numero CAS:
Beilstein:
1281202
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 521.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
≥97.0% (GC)
≥97.0%
97.0-103.0% (T)
Stato
liquid
Purezza ottica
enantiomeric excess: ≥95.0%
Gruppo funzionale
carboxylic acid
ether
Stringa SMILE
OC(=O)[C@@H]1CCOC1
InChI
1S/C5H8O3/c6-5(7)4-1-2-8-3-4/h4H,1-3H2,(H,6,7)/t4-/m1/s1
BOTREHHXSQGWTR-SCSAIBSYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)