Documenti fondamentali
711640
Sigma-Aldrich
Fmoc-Tmb-Gly-OH
≥97.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
N-Fmoc-N-(2,4,6-trimethoxybenzyl)glycine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C27H27NO7
Numero CAS:
Peso molecolare:
477.51
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Saggio
≥97.0% (HPLC)
Forma fisica
powder
applicazioni
peptide synthesis
Gruppo funzionale
Fmoc
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
COc1cc(OC)c(CN(CC(O)=O)C(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24)c(OC)c1
InChI
1S/C27H27NO7/c1-32-17-12-24(33-2)22(25(13-17)34-3)14-28(15-26(29)30)27(31)35-16-23-20-10-6-4-8-18(20)19-9-5-7-11-21(19)23/h4-13,23H,14-16H2,1-3H3,(H,29,30)
QRIVZMBKOCDKBU-UHFFFAOYSA-N
Confezionamento
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)