Documenti fondamentali
711012
Sigma-Aldrich
Uridine-13C9 5′-triphosphate disodium salt solution
100 mM (in 5mM Tris HCl / H2O), ≥98 atom % 13C, ≥95% (CP)
Sinonimo/i:
UTP-13C9 disodium salt solution
Scegli un formato
1 MG
CHF 148.00
10 MG
CHF 721.00
25 MG
CHF 1’410.00
CHF 148.00
Check Cart for Availability
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 MG
CHF 148.00
10 MG
CHF 721.00
25 MG
CHF 1’410.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13C9H13N2Na2O15P3
Peso molecolare:
537.04
Codice UNSPSC:
41106305
NACRES:
NA.12
CHF 148.00
Check Cart for Availability
Richiedi maggiori informazioni
Purezza isotopica
≥98 atom % 13C
Saggio
≥95% (CP)
Stato
solution
Concentrazione
100 mM (in 5mM Tris HCl / H2O)
tecniche
bio NMR: suitable
Spostamento di massa
M+9
Temperatura di conservazione
−20°C
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Altre note
Molecular weight and empirical formula based on the free acid.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)