Documenti
707767
Sigma-Aldrich
Uridine-15N2 5′-triphosphate disodium salt solution
100 mM (in 5mM Tris HCl / H2O), ≥98 atom % 15N, ≥95% (CP)
Sinonimo/i:
UTP-15N2 disodium salt solution
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H1315N2Na2O15P3
Peso molecolare:
530.09
Codice UNSPSC:
41106305
NACRES:
NA.12
Purezza isotopica
≥98 atom % 15N
Saggio
≥95% (CP)
Forma fisica
solution
Concentrazione
100 mM (in 5mM Tris HCl / H2O)
tecniche
bio NMR: suitable
Spostamento di massa
M+2
Temperatura di conservazione
−20°C
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Altre note
Molecular weight and empirical formula based on the free acid.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3