Documenti fondamentali
710881
Sigma-Aldrich
Potassium phenoxymethyltrifluoroborate
contains 20% KBr, 97%
Scegli un formato
250 MG
CHF 86.30
CHF 86.30
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
CHF 86.30
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H7BF3KO
Numero CAS:
Peso molecolare:
214.03
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 86.30
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
solid
contiene
20% KBr
Punto di fusione
>300 °C
Gruppo funzionale
phenoxy
Stringa SMILE
[K+].F[B-](F)(F)COc1ccccc1
InChI
1S/C7H7BF3O.K/c9-8(10,11)6-12-7-4-2-1-3-5-7;/h1-5H,6H2;/q-1;+1
OVYSNXCRBZPJIG-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Potassium phenoxymethyltrifluoroborate is a stable boronic acid surrogate useful for Suzuki-Miyaura cross-coupling reactions and other C-C bond forming reactions.[1][2]
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Preparation of potassium alkoxymethyltrifluoroborates and their cross-coupling with aryl chlorides
Molander GA and Canturk B
Organic Letters, 10(11), 2135-2138 (2008)
Aryloxymethyltrifluoroborates for rhodium-catalyzed asymmetric conjugate Arylation. o-methoxyarylation through 1, 4-rhodium shift
Ming J and Hayashi T
Organic Letters, 18(24), 6452-6455 (2016)
Articoli
Bench-stable Potassium Organotrifluoroborates enable diverse C-C bond formation reactions.