Documenti fondamentali
710512
Sigma-Aldrich
L-Alanine-3-13C,2,3,3-d3
97 atom % D, 98 atom % 13C, 98% (CP)
About This Item
Formula condensata:
13CD2HCD(NH2)CO2H
Peso molecolare:
93.10
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Purezza isotopica
98 atom % 13C
97 atom % D
Saggio
98% (CP)
Stato
powder
tecniche
bio NMR: suitable
Punto di fusione
314.5 °C (dec.)
Spostamento di massa
M+4
Stringa SMILE
[2H][13CH]([2H])[C@]([2H])(N)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,4H2,1H3,(H,5,6)/t2-/m0/s1/i1+1D2,2D
QNAYBMKLOCPYGJ-UVUHICNDSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)