Documenti fondamentali
710377
Sigma-Aldrich
Bis(4-methoxyphenyl)chlorophosphine
85%
Sinonimo/i:
P,P-Bis(4-methoxyphenyl)phosphinous chloride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H14ClO2P
Numero CAS:
Peso molecolare:
280.69
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352112
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Saggio
85%
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
Punto di fusione
62-66 °C
Gruppo funzionale
phosphine
Stringa SMILE
COc1ccc(cc1)P(Cl)c2ccc(OC)cc2
InChI
1S/C14H14ClO2P/c1-16-11-3-7-13(8-4-11)18(15)14-9-5-12(17-2)6-10-14/h3-10H,1-2H3
YTFQUBRFOJIJOZ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Reactant for asymmetric:
  • Allylic substitution
  • Intermolecular Pauson-Khand reaction of symmetrically substituted alkynes
  • Hydrogenation
  • Intramolecular α-arylation of aldehydes
Reactant for:
  • Alcoholysis of phosphane-boranes
  • Probing hemilabile sites of Bis(phosphine) monoxide ligands
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)