Documenti fondamentali
710296
Sigma-Aldrich
4-[(4-Morpholino)methyl]phenylzinc iodide solution
0.25 M in THF
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H14INOZn
Peso molecolare:
368.53
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Stato
solution
Concentrazione
0.25 M in THF
Densità
0.952 g/mL at 25 °C
Gruppo funzionale
ether
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
I[Zn]c1ccc(CN2CCOCC2)cc1
InChI
1S/C11H14NO.HI.Zn/c1-2-4-11(5-3-1)10-12-6-8-13-9-7-12;;/h2-5H,6-10H2;1H;/q;;+1/p-1
GOBILRZIPCIKSR-UHFFFAOYSA-M
Note legali
Product of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
1.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-16.99 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)