710210
(E)-3-(tert-Butyldimethylsilyloxy)propene-1-yl-boronic acid pinacol ester
97%
Sinonimo/i:
(E)-2-[3-[[(1,1-Dimethylethyl)dimethylsilyl]oxy]-1-propenyl]-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-[(1E)-3-[[(1,1-Dimethylethyl)dimethylsilyl]oxy]-1-propenyl]-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, tert-Butyldimethyl[[(2E)-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)prop-2-en-1-yl]oxy]silane
Saggio
97%
Stato
liquid
Densità
0.910 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
CC(C)(C)[Si](C)(C)OC\C=C\B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
InChI
1S/C15H31BO3Si/c1-13(2,3)20(8,9)17-12-10-11-16-18-14(4,5)15(6,7)19-16/h10-11H,12H2,1-9H3/b11-10+
LUURLZJMKOVITO-ZHACJKMWSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
- Palladium-catalyzed Suzuki-Miyaura coupling reaction.[1]
- The synthesis of anti-homoallylic alcohols by allylation reaction with aldehydes in the presence of iridium complex-catalyst.[2]
- The preparation of α-imino aldehydes.[3]
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)