Key Documents
710091
Sigma-Aldrich
3-(1,3-Dioxolan-2-yl)phenylboronic acid pinacol ester
Sinonimo/i:
2-(3-(1,3-dioxolan-2-yl)phenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H21BO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
276.14
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Forma fisica
solid
Punto di fusione
45-50 °C
Gruppo funzionale
ether
Stringa SMILE
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2cccc(c2)C3OCCO3
InChI
1S/C15H21BO4/c1-14(2)15(3,4)20-16(19-14)12-7-5-6-11(10-12)13-17-8-9-18-13/h5-7,10,13H,8-9H2,1-4H3
SVIZIDROXRZRQS-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
>230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
> 110 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)