Documenti fondamentali
710040
Sigma-Aldrich
Cyclobutylboronic acid MIDA ester
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H14BNO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
211.02
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
187-191 °C
Stringa SMILE
CN1CC(=O)OB(OC(=O)C1)C2CCC2
InChI
1S/C9H14BNO4/c1-11-5-8(12)14-10(7-3-2-4-7)15-9(13)6-11/h7H,2-6H2,1H3
FRGMPYGRMJGPAV-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)