709905
Fluorene-2-boronic acid
Sinonimo/i:
9H-Fluoren-2-yl-boronic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
solid
Punto di fusione
125-129 °C
Stringa SMILE
OB(O)c1ccc-2c(Cc3ccccc-23)c1
InChI
1S/C13H11BO2/c15-14(16)11-5-6-13-10(8-11)7-9-3-1-2-4-12(9)13/h1-6,8,15-16H,7H2
OHGJAUSHXQCSQX-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- Copper-catalyzed γ-arylation of carboxamides.
- Au(I)-catalyzed protodeboronation reactions.
- Pd-catalyzed C-H monofunctionalization of benzoquinone.
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)