Documenti fondamentali
709573
Sigma-Aldrich
Desmethylraclopride
Desmethylraclopride
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
98% (CP)
Sinonimo/i:
Desmethylraclopride, 3,5-Dichloro-N-[(1-ethyl-2-pyrrolidinyl)methyl]-2,6-dihydroxybenzamide, O-Desmethylraclopride
Scegli un formato
5 MG
CHF 411.00
25 MG
CHF 1’540.00
CHF 411.00
Check Cart for Availability
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 MG
CHF 411.00
25 MG
CHF 1’540.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H18Cl2N2O3
Peso molecolare:
333.21
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
CHF 411.00
Check Cart for Availability
Richiedi maggiori informazioni
Saggio
98% (CP)
Stato
powder
tecniche
PET imaging: suitable
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CCN1CCC[C@H]1CNC(=O)c2c(O)c(Cl)cc(Cl)c2O
InChI
1S/C14H18Cl2N2O3/c1-2-18-5-3-4-8(18)7-17-14(21)11-12(19)9(15)6-10(16)13(11)20/h6,8,19-20H,2-5,7H2,1H3,(H,17,21)/t8-/m0/s1
DPQOMEPZWBXAMA-QMMMGPOBSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Questions
Reviews
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
Active Filters
  1. 1 Ratings-Only Review