Documenti fondamentali
708763
Sigma-Aldrich
[(S)-(−)-2,2′-Bis(di-p-tolylphosphino)-1,1′-binaphthyl]palladium(II) chloride
Sinonimo/i:
[PdCl2{(S)-4-tolylbinap}]
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C48H40Cl2P2Pd
Numero CAS:
Peso molecolare:
856.10
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
Forma fisica
solid
Punto di fusione
>300 °C
Gruppo funzionale
phosphine
Stringa SMILE
Cl[Pd]Cl.Cc1ccc(cc1)P(c2ccc(C)cc2)c3ccc4ccccc4c3-c5c(ccc6ccccc56)P(c7ccc(C)cc7)c8ccc(C)cc8
InChI
1S/C48H40P2.2ClH.Pd/c1-33-13-23-39(24-14-33)49(40-25-15-34(2)16-26-40)45-31-21-37-9-5-7-11-43(37)47(45)48-44-12-8-6-10-38(44)22-32-46(48)50(41-27-17-35(3)18-28-41)42-29-19-36(4)20-30-42;;;/h5-32H,1-4H3;2*1H;/q;;;+2/p-2
ADMKISPNGKUJAU-UHFFFAOYSA-L
Applicazioni
Catalyst for:
  • Stereoselective preparation of hydroxymethyldihydronaphthalenone via alkylative ring opening of oxabenzonorbornadiene with (PhMe2SiCH2)2Zn followed by hydrogenation and Tamao-Fleming oxidation
  • Asymmetric synthesis of cyclopentylindanes via cyclization of bromo- and trifluoromethanesulfonyloxyphenylheptenylmalonate
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)