Documenti fondamentali
708143
Sigma-Aldrich
2,5-Dibromo-4-methylpyridine
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H5Br2N
Numero CAS:
Peso molecolare:
250.92
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
37-42 °C
Gruppo funzionale
bromo
Stringa SMILE
Cc1cc(Br)ncc1Br
InChI
1S/C6H5Br2N/c1-4-2-6(8)9-3-5(4)7/h2-3H,1H3
WWJLJUAHQHXDGM-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)