Documenti fondamentali
706507
Sigma-Aldrich
4-tert-Butylphenylmagnesium bromide solution
0.5 M in THF
Scegli un formato
100 ML
CHF 272.00
CHF 272.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 ML
CHF 272.00
About This Item
Formula condensata:
(CH3)3CC6H4MgBr
Numero CAS:
Peso molecolare:
237.42
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 272.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Stato
liquid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Grignard Reaction
Concentrazione
0.5 M in THF
P. ebollizione
65-67 °C/760 mmHg
Densità
0.952 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
CC(C)(C)c1ccc([Mg]Br)cc1
InChI
1S/C10H13.BrH.Mg/c1-10(2,3)9-7-5-4-6-8-9;;/h5-8H,1-3H3;1H;/q;;+1/p-1
YECFWFOEQLAVNH-UHFFFAOYSA-M
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 2
Organi bersaglio
Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
1.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-17 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)