Documenti fondamentali
708135
Sigma-Aldrich
3-Amino-2-chloro-4-methylpyridine
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H7ClN2
Numero CAS:
Peso molecolare:
142.59
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
powder
Punto di fusione
65-70 °C
Gruppo funzionale
chloro
Stringa SMILE
Cc1ccnc(Cl)c1N
InChI
1S/C6H7ClN2/c1-4-2-3-9-6(7)5(4)8/h2-3H,8H2,1H3
UOBCYTOUXLAABU-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)