Key Documents
708097
Sigma-Aldrich
3-Bromo-1H-indazole-5-carboxylic acid
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H5BrN2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
241.04
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
powder
Punto di fusione
>300 °C
Gruppo funzionale
bromo
carboxylic acid
Stringa SMILE
OC(=O)c1ccc2[nH]nc(Br)c2c1
InChI
1S/C8H5BrN2O2/c9-7-5-3-4(8(12)13)1-2-6(5)10-11-7/h1-3H,(H,10,11)(H,12,13)
RWQMEUDBXGKAER-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)