Documenti fondamentali
707155
Sigma-Aldrich
6-Bromo-7-methylindole
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H8BrN
Peso molecolare:
210.07
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
powder
Punto di fusione
110-116 °C
Gruppo funzionale
bromo
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cc1c(Br)ccc2cc[nH]c12
InChI
1S/C9H8BrN/c1-6-8(10)3-2-7-4-5-11-9(6)7/h2-5,11H,1H3
KQNXKBLDFQVFQD-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Skull and crossbonesCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)