Key Documents
707112
Sigma-Aldrich
Ethyl 4-thiazolecarboxylate
97%
Sinonimo/i:
Thiazole-4-carboxylic acid ethyl ester
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H7NO2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
157.19
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
powder
Punto di fusione
51-55 °C
Stringa SMILE
CCC(=O)c1cscn1
InChI
1S/C6H7NO2S/c1-2-9-6(8)5-3-10-4-7-5/h3-4H,2H2,1H3
XDOKFEJMEJKVGX-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)