Documenti
706906
Sigma-Aldrich
2,4-Dibromoquinoline
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H5Br2N
Numero CAS:
Peso molecolare:
286.95
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
92-94 °C
Stringa SMILE
Brc1cc(Br)c2ccccc2n1
InChI
1S/C9H5Br2N/c10-7-5-9(11)12-8-4-2-1-3-6(7)8/h1-5H
CYRONKIISXPXER-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Skull and crossbonesCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges