Documenti
706337
Sigma-Aldrich
Caffeic acid-13C9
99 atom % 13C, 97% (CP)
Sinonimo/i:
3,4-Dihydroxycinnamic acid-13C9
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13C9H8O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
189.09
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352002
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Saggio
97% (CP)
Forma fisica
powder
PM
189.00 by atom % calculation
tecniche
mass spectrometry (MS): suitable
Punto di fusione
211-213 °C (dec.)
Spostamento di massa
M+9
Stringa SMILE
O[13C](=O)\[13CH]=[13CH]\[13c]1[13cH][13cH][13c](O)[13c](O)[13cH]1
InChI
1S/C9H8O4/c10-7-3-1-6(5-8(7)11)2-4-9(12)13/h1-5,10-11H,(H,12,13)/b4-2+/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1
QAIPRVGONGVQAS-RJKLISAOSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Carc. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3