Documenti
706221
Sigma-Aldrich
2-Aminopyrimidine-5-boronic acid
≥95.0%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H6BN3O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
138.92
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥95.0%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
206-211 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Nc1ncc(cn1)B(O)O
InChI
1S/C4H6BN3O2/c6-4-7-1-3(2-8-4)5(9)10/h1-2,9-10H,(H2,6,7,8)
CGHYQZASLKERLV-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
May contain varying amounts of anhydride
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2