Documenti fondamentali
705632
Sigma-Aldrich
1,3-Dimethyluric acid-2,4,5,6-13C4-1,3,9-15N3
≥98 atom %, ≥98% (CP)
Sinonimo/i:
1,3-Dimethyl-2,6,8-trihydroxypurine-2,4,5,6-13C4, 1,3,9-15N3
Scegli un formato
1 MG
CHF 374.00
5 MG
CHF 1’700.00
CHF 374.00
Check Cart for Availability
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 MG
CHF 374.00
5 MG
CHF 1’700.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13C4C3H815N3NO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
203.11
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
CHF 374.00
Check Cart for Availability
Richiedi maggiori informazioni
Purezza isotopica
≥98 atom %
Saggio
≥98% (CP)
Stato
powder
tecniche
mass spectrometry (MS): suitable
Punto di fusione
>300 °C
Spostamento di massa
M+7
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
C[15N]1[13C](=O)[15N](C)[13C]2=[13C](NC(=O)[15NH]2)[13C]1=O
InChI
1S/C7H8N4O3/c1-10-4-3(8-6(13)9-4)5(12)11(2)7(10)14/h1-2H3,(H2,8,9,13)/i3+1,4+1,5+1,7+1,9+1,10+1,11+1
OTSBKHHWSQYEHK-JCRQFRHWSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)