Documenti fondamentali
705152
Sigma-Aldrich
Ethyl 2-aminothiazole-4-carboxylate
96%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H8N2O2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
172.20
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
96%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
177-181 °C
Gruppo funzionale
ester
Stringa SMILE
CCOC(=O)c1csc(N)n1
InChI
1S/C6H8N2O2S/c1-2-10-5(9)4-3-11-6(7)8-4/h3H,2H2,1H3,(H2,7,8)
XHFUVBWCMLLKOZ-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
nwg
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)