Documenti
705144
Sigma-Aldrich
O-(tert-Butyldimethylsilyl)-N-tosylhydroxylamine
97%
Sinonimo/i:
O-(tert-Butyldimethylsilyl)-N-(toluenesulfonyl)hydroxylamine, O-TBS-N-tosylhydroxylamine, TsNHOTBDMS, TsNHOTBS
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H23NO3SSi
Numero CAS:
Peso molecolare:
301.48
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352002
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
powder
Punto di fusione
90-96 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)NO[Si](C)(C)C(C)(C)C
InChI
1S/C13H23NO3SSi/c1-11-7-9-12(10-8-11)18(15,16)14-17-19(5,6)13(2,3)4/h7-10,14H,1-6H3
XWGSCRBSSWZLBD-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges