Documenti fondamentali
495492
Sigma-Aldrich
tert-Butyldimethyl(2-propynyloxy)silane
97%
Sinonimo/i:
(1,1-Dimethylethyl)dimethyl(2-propyn-1-yloxy)silane, 1-(tert-Butyldimethylsilyloxy)-2-propyne, 3-(Dimethyl-tert-butylsiloxy)propyne, 3-(tert-Butyldimethylsilyloxy)-1-propyne, 3-(tert-Butyldimethylsilyloxy)propyne, 3-tert-Butyldimethylsiloxy-1-propyne, Dimethyl(2-Propynyloxy)(tert-butyl)silane
Scegli un formato
5 ML
CHF 69.30
25 ML
CHF 239.00
CHF 69.30
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 ML
CHF 69.30
25 ML
CHF 239.00
About This Item
Formula condensata:
(CH3)3CSi(CH3)2OCH2C≡CH
Numero CAS:
Peso molecolare:
170.32
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 69.30
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.429 (lit.)
P. ebollizione
40 °C/8 mmHg (lit.)
Densità
0.84 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)(C)[Si](C)(C)OCC#C
InChI
1S/C9H18OSi/c1-7-8-10-11(5,6)9(2,3)4/h1H,8H2,2-6H3
ZYDKYFIXEYSNPO-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
tert-Butyldimethyl(2-propynyloxy)silane is an aliphatic terminal alkyne.
Applicazioni
tert-Butyldimethyl(2-propynyloxy)silane may be used in the synthesis of (R)-2,3-pentadecadien-1-ol[1] and (S)-ethyl 5-(tert-butyldimethylsilyloxy)-2-hydroxy-2-phenylpent-3-ynoate.[2]
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
101.8 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
38.8 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Enantiocontrolled Synthesis of Tertiary α-Hydroxy-α-ynyl Esters by Dimethylzinc-Mediated Addition of Alkynes to α-Keto Esters.
Infante R, et al.
Advanced Synthesis & Catalysis, 354(14-15), 2797-2804 (2012)
An Enantioselective Synthesis of (R)-5,6-Octadecadienoic Acid.
Yu Q and Ma S.
European Journal of Organic Chemistry, 2015(7), 1596-1601 (2015)
Articoli
Alkynes' versatility enables reactions like addition, metathesis, hydroboration, cleavage, coupling, and cycloadditions in synthetic chemistry.