Key Documents
704563
Sigma-Aldrich
3-Pyridineboronic acid MIDA ester
Sinonimo/i:
6-Methyl-2-(3-pyridinyl)-1,3,6,2-dioxazaborocane-4,8-dione
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H11BN2O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
234.02
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
Forma fisica
solid
Punto di fusione
210-217 °C
Stringa SMILE
CN1CC(=O)OB(OC(=O)C1)c2cccnc2
InChI
1S/C10H11BN2O4/c1-13-6-9(14)16-11(17-10(15)7-13)8-3-2-4-12-5-8/h2-5H,6-7H2,1H3
QJEDFNBMCXNWRT-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)