Documenti fondamentali
704377
Sigma-Aldrich
Tris(hydroxymethyl-13C)nitromethane
99 atom % 13C, 98% (CP)
Sinonimo/i:
2-(Hydroxymethyl-13C)-2-nitro-1,3-propanediol
About This Item
Formula condensata:
(HO13CH2)3CNO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
154.10
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352102
ID PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Saggio
98% (CP)
Stato
solid
tecniche
NMR: suitable
Punto di fusione
160 °C (dec.)
Spostamento di massa
M+3
Stringa SMILE
O[13CH2]C([13CH2]O)([13CH2]O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C4H9NO5/c6-1-4(2-7,3-8)5(9)10/h6-8H,1-3H2/i1+1,2+1,3+1
OLQJQHSAWMFDJE-VMIGTVKRSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Health hazardCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)