Documenti
703893
Sigma-Aldrich
3-Acetyl-5-bromopyridine
97%
Sinonimo/i:
1-(5-Bromopyridin-3-yl)ethanone
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H6BrNO
Numero CAS:
Peso molecolare:
200.03
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
90-94 °C
Stringa SMILE
CC(=O)c1cncc(Br)c1
InChI
1S/C7H6BrNO/c1-5(10)6-2-7(8)4-9-3-6/h2-4H,1H3
LDBPZEQZCOUYFT-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3