Documenti
703486
Sigma-Aldrich
sec-Butylmagnesium chloride lithium chloride complex solution
1.2 M in THF
Sinonimo/i:
2-Butylmagnesium chloride lithium chloride complex, Turbo Grignard
About This Item
Formula condensata:
C4H9MgCl · LiCl
Peso molecolare:
159.27
Codice UNSPSC:
12352001
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Forma fisica
liquid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Grignard Reaction
Concentrazione
1.2 M in THF
14 % (w/w)
Densità
0.973 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
[Li]Cl.CCC(C)[Mg]Cl
InChI
1S/C4H9.2ClH.Li.Mg/c1-3-4-2;;;;/h3H,4H2,1-2H3;2*1H;;/q;;;2*+1/p-2
ZMDHAYOBNXOYEU-UHFFFAOYSA-L
Applicazioni
Reagent for Selective Metalations
Used as:
  • Functionalization of cyclopentene derivatives
Note legali
Product of Albemarle US Inc
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
Organi bersaglio
Central nervous system, Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
-6.7 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
-21.5 °C
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Selective Metalations using i-PrMgCl·LiCl and s-BuMgCl·LiCl