701831
trans-1-Propenylboronic acid MIDA ester
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H12BNO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
197.00
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
Prodotti consigliati
Stato
solid
Punto di fusione
117-122 °C
Stringa SMILE
C\C=C\B1OC(=O)CN(C)CC(=O)O1
InChI
1S/C8H12BNO4/c1-3-4-9-13-7(11)5-10(2)6-8(12)14-9/h3-4H,5-6H2,1-2H3/b4-3+
PKQGENZEEBZVIL-ONEGZZNKSA-N
Applicazioni
Reactant for:
MIDA boronates as stable boronic acid surrogates for classically challenging cross-couplings
Suzuki Cross-Coupling with MIDA Boronates
- Tandem intramolecular Michael addition/alkene migration
MIDA boronates as stable boronic acid surrogates for classically challenging cross-couplings
Suzuki Cross-Coupling with MIDA Boronates
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)