Documenti
701637
Sigma-Aldrich
Bis(1,5-cyclooctadiene)iridium(I) tetrafluoroborate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H24BF4Ir
Numero CAS:
Peso molecolare:
495.38
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Descrizione
store and handling under Argon gas at all time
Impiego in reazioni chimiche
core: iridium
reagent type: catalyst
Punto di fusione
32-48 °C
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[Ir+].F[B-](F)(F)F.C1CC=CCCC=C1.C2CC=CCCC=C2
InChI
1S/2C8H12.BF4.Ir/c2*1-2-4-6-8-7-5-3-1;2-1(3,4)5;/h2*1-2,7-8H,3-6H2;;/q;;-1;+1/b2*2-1-,8-7-;;
NKIQXDAGMKBVPE-QMDOQEJBSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3