Documenti
701580
Sigma-Aldrich
n-Butylboronic acid MIDA ester
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H16BNO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
213.04
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
Forma fisica
powder
Punto di fusione
122-128 °C
Stringa SMILE
CCCCB1OC(=O)CN(C)CC(=O)O1
InChI
1S/C9H16BNO4/c1-3-4-5-10-14-8(12)6-11(2)7-9(13)15-10/h3-7H2,1-2H3
YVALLLRUHYHWPU-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3