Documenti fondamentali
701467
Sigma-Aldrich
1-(4-Morpholinyl)-1-propanone
97%
Sinonimo/i:
1-Morpholino-1-propanone, 4-(1-Oxopropyl)morpholine, 4-Propionylmorpholine, N-Propanoylmorpholine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H13NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
143.18
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
liquid
P. ebollizione
70-75 °C/0.5 mmHg
Densità
1.068 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
CCC(=O)N1CCOCC1
InChI
1S/C7H13NO2/c1-2-7(9)8-3-5-10-6-4-8/h2-6H2,1H3
DLEWDCPFCNLJEY-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
>230.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
> 110 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Miguel A Lago et al.
Food additives & contaminants. Part A, Chemistry, analysis, control, exposure & risk assessment, 33(3), 518-529 (2016-01-21)
Since the UV ink photoinitiator (PI) isopropylthioxanthone (ITX) was discovered in packaged milk, studies of print contamination have focused primarily on PIs but have also included amine synergists. Many other substances are used or formed during the print process, yet