Key Documents
701181
Sigma-Aldrich
3-Bromo-2-methoxybenzonitrile
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H6BrNO
Numero CAS:
Peso molecolare:
212.04
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
75-80 °C
Gruppo funzionale
bromo
nitrile
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
COc1c(Br)cccc1C#N
InChI
1S/C8H6BrNO/c1-11-8-6(5-10)3-2-4-7(8)9/h2-4H,1H3
ONHVKHDUTPBVBT-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)