Key Documents
700967
Sigma-Aldrich
5-Bromo-7-methyl-1H-indazole
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H7BrN2
Numero CAS:
Peso molecolare:
211.06
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
180-186 °C
Stringa SMILE
Cc1cc(Br)cc2cn[nH]c12
InChI
1S/C8H7BrN2/c1-5-2-7(9)3-6-4-10-11-8(5)6/h2-4H,1H3,(H,10,11)
OUNQFZFHLJLFAR-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)