Documenti fondamentali
700959
Sigma-Aldrich
Ethyl 3-(benzylamino)propionate
97%
Sinonimo/i:
3-(Benzylamino)propionic acid ethyl ester, N-Benzyl-β-alanine ethyl ester
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H17NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
207.27
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
liquid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
Indice di rifrazione
n20/D 1.504
Densità
1.017 g/mL at 25 °C
applicazioni
peptide synthesis
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CCOC(=O)CCNCc1ccccc1
InChI
1S/C12H17NO2/c1-2-15-12(14)8-9-13-10-11-6-4-3-5-7-11/h3-7,13H,2,8-10H2,1H3
HCTJHQFFNDLDPF-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)