700770
(R)-SIPHOS-PE
97%
Sinonimo/i:
(11aR)-(+)-10,11,12,13-Tetrahydrodiindeno[7,1-de:1′, 7′-fg][1,3,2]dioxaphosphocin-5-bis[(R)-1-phenylethyl]amine, N-Di[(R)-1-phenylethyl]-[(R)-1,1′-spirobiindane-7,7′-diyl]-phosphoramidite
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Forma fisica
powder
Attività ottica
[α]22/D +337°, c = 1 in chloroform
Punto di fusione
90-96 °C
Temperatura di conservazione
−20°C
InChI
1S/C33H32NO2P/c1-23(25-11-5-3-6-12-25)34(24(2)26-13-7-4-8-14-26)37-35-29-17-9-15-27-19-21-33(31(27)29)22-20-28-16-10-18-30(36-37)32(28)33/h3-18,23-24H,19-22H2,1-2H3/t23-,24-,33?/m1/s1
ZXLQLIDJAURBDD-HRPAVAKOSA-N
Applicazioni
- A catalyst in the preparation of tricyclic alkaloid (+)-aphanorphine via asymmetric carboamination and Friedel−Crafts reaction.
- A ligand in the synthesis of chiral ketones via hydroacylation of olefins using salicylaldehyde derivatives.
- A ligand in the enantioselective synthesis of substituted pyrrolidine derivatives via Pd-catalyzed alkene aminoarylation reactions.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3