698571
2,3-Dihydro-5-furylboronic acid pinacol ester
97%
Sinonimo/i:
2-(4,5-Dihydrofuran-2-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 4,5-Dihydro-5-furylboronic acid pinacol ester
Saggio
97%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.467
Densità
1.018 g/mL at 25 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC1(C)OB(OC1(C)C)C2=CCCO2
InChI
1S/C10H17BO3/c1-9(2)10(3,4)14-11(13-9)8-6-5-7-12-8/h6H,5,7H2,1-4H3
QLKFMGAHJYGUES-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)