698202
2,5-Bis(1-naphthyl)-1,3,4-oxadiazole
99%
Sinonimo/i:
2,5-Di(naphthalen-1-yl)-1,3,4-oxadiazole, BND
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99%
Stato
solid
Punto di fusione
175-178 °C
Stringa SMILE
c1ccc2c(cccc2c1)-c3nnc(o3)-c4cccc5ccccc45
InChI
1S/C22H14N2O/c1-3-11-17-15(7-1)9-5-13-19(17)21-23-24-22(25-21)20-14-6-10-16-8-2-4-12-18(16)20/h1-14H
MUNFOTHAFHGRIM-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)