Documenti fondamentali
698040
Sigma-Aldrich
2-Bromophenylboronic acid MIDA ester
95%
Sinonimo/i:
2-(2-Bromophenyl)-6-methyl-1,3,6,2-dioxazaboracane-4,8-dione
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H11BBrNO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
311.92
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
95%
Stato
powder
Punto di fusione
205-213 °C
Stringa SMILE
CN1CC(=O)OB(OC(=O)C1)c2ccccc2Br
InChI
1S/C11H11BBrNO4/c1-14-6-10(15)17-12(18-11(16)7-14)8-4-2-3-5-9(8)13/h2-5H,6-7H2,1H3
OKCCXZGVZLOVRX-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)