Documenti fondamentali
69725
Sigma-Aldrich
9-Methylxanthine
≥98.0%
Sinonimo/i:
2,6-Dihydroxy-9-methylpurine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H6N4O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
166.14
Beilstein:
170467
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥98.0%
Forma fisica
powder
Punto di fusione
≥300 °C
Stringa SMILE
Cn1cnc2C(=O)NC(=O)Nc12
InChI
1S/C6H6N4O2/c1-10-2-7-3-4(10)8-6(12)9-5(3)11/h2H,1H3,(H2,8,9,11,12)
DHNIKYWYTSMDDA-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
Confezionamento
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)