Documenti
697168
Sigma-Aldrich
2-Bromo-5-methylbenzonitrile
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H6BrN
Numero CAS:
Peso molecolare:
196.04
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Forma fisica
powder
Punto di fusione
61-65 °C
Stringa SMILE
Cc1ccc(Br)c(c1)C#N
InChI
1S/C8H6BrN/c1-6-2-3-8(9)7(4-6)5-10/h2-4H,1H3
AKCXJAVATJLYQM-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3