Documenti fondamentali
696552
Sigma-Aldrich
9-Phenanthracenylboronic acid
≥95%
Sinonimo/i:
Phenanthracene-9-boronic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H11BO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
222.05
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥95%
Stato
solid
Punto di fusione
165-170 °C
Stringa SMILE
OB(O)c1cc2ccccc2c3ccccc13
InChI
1S/C14H11BO2/c16-15(17)14-9-10-5-1-2-6-11(10)12-7-3-4-8-13(12)14/h1-9,16-17H
JCDAUYWOHOLVMH-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
May contain varying amounts of anhydride
Reactant involved in the synthesis of:
  • Large polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs)
  • Electron rich benzo[g,h,i]perylenes
  • FLAP protein inhibitors as antiinflammatory agents
  • Aminoisoquinolinones as PARP-2 selective inhibitors
Reactant involved in homocoupling reactions
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)