Documenti
696137
Sigma-Aldrich
1-(3-Bromopropyl)-4-methoxybenzene
97%
Sinonimo/i:
3-(4-Methoxyphenyl)propyl bromide, 4-(3-Bromopropyl)anisole
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H13BrO
Numero CAS:
Peso molecolare:
229.11
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.548
P. eboll.
104-106 °C/0.2 mmHg
Densità
1.311 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
COc1ccc(CCCBr)cc1
InChI
1S/C10H13BrO/c1-12-10-6-4-9(5-7-10)3-2-8-11/h4-7H,2-3,8H2,1H3
CPHLODVMQBMDNC-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
>230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
> 110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter