Documenti
696072
Sigma-Aldrich
N-Propargyl phthalimide
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H7NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
185.18
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
148-152 °C
Stringa SMILE
O=C1N(CC#C)C(=O)c2ccccc12
InChI
1S/C11H7NO2/c1-2-7-12-10(13)8-5-3-4-6-9(8)11(12)14/h1,3-6H,7H2
PAZCLCHJOWLTGA-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visita l’Archivio dei documenti
Gerasimos Rassias et al.
European journal of medicinal chemistry, 210, 112948-112948 (2020-11-04)
Βradykinin stimulation of B2 receptor is known to activate the oncogenic ERK pathway and overexpression of bradykinin receptors B1 and B2 has been reported to occur in glioma, colorectal and cervical cancers. B1R and B2R antagonists have been shown to