Documenti
695726
Sigma-Aldrich
(R)-3,3′-Di-9-anthracenyl-1,1′-bi-2-naphthol
97%
Sinonimo/i:
(R)-3,3′-Di-9-anthracenyl-(1,1′-binaphthalene)-2,2′-diol
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C48H30O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
638.75
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
powder
Attività ottica
[α]22/D +202°, c = 1 in chloroform
Punto di fusione
125-130 °C
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
Oc1c(cc2ccccc2c1-c3c(O)c(cc4ccccc34)-c5c6ccccc6cc7ccccc57)-c8c9ccccc9cc%10ccccc8%10
InChI
1S/C48H30O2/c49-47-41(43-35-19-7-1-13-29(35)25-30-14-2-8-20-36(30)43)27-33-17-5-11-23-39(33)45(47)46-40-24-12-6-18-34(40)28-42(48(46)50)44-37-21-9-3-15-31(37)26-32-16-4-10-22-38(32)44/h1-28,49-50H
XJKZPSCYLJRHEN-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Purity excludes solvent of crystallization. May contain up to 10% dichloromethane.
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3