Documenti fondamentali
694711
Sigma-Aldrich
3-Bromo-7-azaindole
97%
Sinonimo/i:
3-Bromo-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H5BrN2
Numero CAS:
Peso molecolare:
197.03
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
185-189 °C
Gruppo funzionale
bromo
Stringa SMILE
Brc1c[nH]c2ncccc12
InChI
1S/C7H5BrN2/c8-6-4-10-7-5(6)2-1-3-9-7/h1-4H,(H,9,10)
VJDGIJDCXIEXPF-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Useful starter in 7-azaindole chemistry[1]
Pittogrammi
Skull and crossbonesCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Journal of the American Chemical Society, 78, 1247-1247 (1956)
Pavel Štarha et al.
PloS one, 10(8), e0136338-e0136338 (2015-08-27)
The cis-[PtCl2(naza)2] complexes (1-3) containing monosubstituted 7-azaindole halogeno-derivatives (naza), showed significantly higher activity than cisplatin towards ovarian carcinoma A2780, its cisplatin-resistant variant A2780R, osteosarcoma HOS, breast carcinoma MCF7 and cervix carcinoma HeLa cell lines, with the IC50 values of 3.8