Documenti fondamentali
638153
Sigma-Aldrich
4-(tert-Butyldimethylsilyloxy)cyclohexanone
97%
Scegli un formato
5 G
CHF 147.00
CHF 147.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
CHF 147.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H24O2Si
Numero CAS:
Peso molecolare:
228.40
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 147.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.4530 (lit.)
P. ebollizione
85 °C/1 mmHg (lit.)
Densità
0.909 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ketone
Stringa SMILE
CC(C)(C)[Si](C)(C)OC1CCC(=O)CC1
InChI
1S/C12H24O2Si/c1-12(2,3)15(4,5)14-11-8-6-10(13)7-9-11/h11H,6-9H2,1-5H3
HXKBGMNGSYGPRB-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
>230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
> 110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)